Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein
Beschreibung
The Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 16176 |
| Molekulargewicht | 17 kDa |
| Name | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Menge | 5 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse IL-1 beta/IL-1F2 protein Val118-Ser269,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |