Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-15 Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und Tween™ 20.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse IL-15 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-15 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und Tween™ 20. |
| Gen-ID (Entrez) | 16168 |
| Molekulargewicht | 13.4 kDa |
| Name | IL-15 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse IL-15 protein Asn49-Ser162,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |