Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-28B/IFN-lambda 3 Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Description
Measured in an anti-viral assay using HepG2 human hepatocellular carcinoma cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus. Sheppard, P. et al. (2003) Nat. Immunol. 4:63. The ED50 for this effect is 0.800-8.00 ng/mL.
Specifications
Specifications
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 338374 |
| Molekulargewicht | 19.7 kDa |
| Name | IL-28B/IFN-lambda 3 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse IL-28B/IFN-lambda 3 protein Asp20-Val193,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. |
| Endotoxin-Konzentration | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Show More |