Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Mouse IL-38/IL-1F10 FLAG Protein
Artikelnummer. 18329923 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 18329923
Marke: Novus Biologicals™ NBP318155
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q8R459
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from PBS + 0.5% Trehalose
Gen-ID (Entrez) 84639
Molekulargewicht M.W. Theoretical: 20 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gen-Alias interleukin 1 family, member 10 (theta), UNQ6119/PRO20041
Gensymbol IL1F10
Rekonstitution Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution)
Forschungskategorie Immunology
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% pure by SDS-PAGE
Protein IL-38/IL-1F10