Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-4 Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse IL-4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 16189 |
| Molekulargewicht | 14 kDa |
| Name | IL-4 |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse IL-4 protein His23-Ser140,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |