missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-4 Protein

Artikelnummer. p-4721675
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18166190

Marke: R&D Systems™ 404ML010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse IL-4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 16189
Molekulargewicht 14 kDa
Name IL-4
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived mouse IL-4 protein His23-Ser140,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt