Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
Artikelnummer. 16072851
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16072851 1 mg 1 Milligramm
16062851 10 μg 10 Mikrogramm
16002861 50 μg 50 Mikrogramm
16052851 100 μg 100 Mikrogramm
16082851 200 μg 200 Mikrogramm
16092851 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16072851
Marke: enQuireBio™ QP8137ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1RL2 / IL-1Rrp2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_573456.1
Gen-ID (Entrez) 107527
Name IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Il1rl2
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz DTCEDIFMHN VIISEGQPFP FNCTYPPETN GAVNLTWYKT PSKSPVSNNR HLRVHQDQTW ILFLPLTLED SGIYQCVIRN AHNCYQIAVN LTVLKNHWCD SSMEGSPVNS PDVYQQILPI GKSGSLNCHL YFPESCALDS IKWYKGCEEI KAGKKYSPSG AKLLVNNVAV EDGGSYACSA RLTHLGRHFT IRNYIAVNTK EVEYGRRIPN ITYPKNNSIE VPLGSTLIVN CNITDTKENT NLRCWRVNNT LVDDYYKDSK RIQEGIETNV SLRDQIRYTV NITFLKVKME DYGRPFTCHA GVSAAYIILI YPVPDFR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.