Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
Artikelnummer. p-7154810
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16062851
Marke: enQuireBio™ QP8137ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1RL2 / IL-1Rrp2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_573456.1
Gen-ID (Entrez) 107527
Name IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Il1rl2
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz DTCEDIFMHN VIISEGQPFP FNCTYPPETN GAVNLTWYKT PSKSPVSNNR HLRVHQDQTW ILFLPLTLED SGIYQCVIRN AHNCYQIAVN LTVLKNHWCD SSMEGSPVNS PDVYQQILPI GKSGSLNCHL YFPESCALDS IKWYKGCEEI KAGKKYSPSG AKLLVNNVAV EDGGSYACSA RLTHLGRHFT IRNYIAVNTK EVEYGRRIPN ITYPKNNSIE VPLGSTLIVN CNITDTKENT NLRCWRVNNT LVDDYYKDSK RIQEGIETNV SLRDQIRYTV NITFLKVKME DYGRPFTCHA GVSAAYIILI YPVPDFR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.