Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Importin subunit beta-1 Protein
Artikelnummer. 16092110
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16092110
Marke: enQuireBio™ QP6274ec500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Importin subunit beta-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032405.3
Gen-ID (Entrez) 16211
Name Importin subunit beta-1 Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Kpnb1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MELITILEKT VSPDRLELEA AQKFLERAAV ENLPTFLVEL SRVLANPGNS QVARVAAGLQ IKNSLTSKDP DIKAQYQQRW LAIDANARRE VKNYVLQTLG TETYRPSSAS QCVAGIACAE IPVSQWPELI PQLVANVTNP NSTEHMKEST LEAIGYICQD IDPEQLQDKS NEILTAIIQG MRKEEPSNNV KLAATNALLN SLEFTKANFD KESERHFIMQ VVCEATQCPD TRVRVAALQN LVKIMSLYYQ YMETYMGPAL FAITIEAMKS DIDEVALQGI EFWSNVCDEE MDLAIEASEA AEQGRPPEHT SKFYAKGALQ YLVPILTQTL TKQDENDDDD DWNPCKAAGV CLMLLSTCCE DDIVPHVLPF IKEHIKNPDW RYRDAAVMAF GSILEGPEPN QLKPLVIQAM PTLIELMKDP SVVVRDTTAW TVGRICELLP EAAINDVYLA PLLQCLIEGL SAEPRVASNV CWAFSSLAEA AYEAADVADD QEEPATYCLS SSFELIVQKL LETTDRPDGH QNNLRSSAYE SLMEIVKNSA KDCYPAVQKT TLVIMERLQQ VLQMESHIQS TSDRIQFNDL QSLLCATLQN VLRKVQHQDA LQISDVVMAS LLRMFQSTAG SGGVQEDALM AVSTLVEVLG GEFLKYMEAF KPFLGIGLKN YAEYQVCLAA VGLVGDLCRA LQSNILPFCD EVMQLLLENL GNENVHRSVK PQILSVFGDI ALAIGGEFKK YLEVVLNTLQ QASQAQVDKS DFDMVDYLNE LRESCLEAYT GIVQGLKGDQ ENVHPDVMLV QPRVEFILSF IDHIAGDEDH TDGVVACAAG LIGDLCTAFG KDVLKLVEAR PMIHELLTEG RRSKTNKAKT LATWATKELR KLKNQA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.