Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein
Artikelnummer. p-7155810
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16058801 10 μg 10 Mikrogramm
16098801 50 μg 50 Mikrogramm
16048801 100 μg 100 Mikrogramm
16078801 200 μg 200 Mikrogramm
16088801 500 μg 500 Mikrogramm
16068801 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16058801
Marke: enQuireBio™ QP9829ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Inactive tyrosine-protein kinase 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_780377.1
Gen-ID (Entrez) 71461
Name Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Ptk7
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AIVFIKEPSS QDALQGRRAL LRCEVEAPDP VHVYWLLNGV PVQDTERRFA QGSSLSFAAV DRLQDSGAFQ CVARDNVTGE EVRSTNASFN IKWIEAGPVV LKHPASEAEI QPQTQVTLRC HIDGHPRPTY QWFRDGTPLS DDQSTHTVSS RERNLTLRPA SPEHSGLYSC CAHNAFGQAC SSQNFTLSVA DESFARVVLA PQDVVVARNE EAMFHCQFSA QPPPSLQWVF EDETPITNRS RPPHLRRAVV FANGSLLLTQ VRPRNAGVYR CIGQGQRGPP IVLEATLHLA EIEDMLPFEP RVFIAGDEER VTCPAPQGLP TPSVWWEHAG VPLPAHGRVH QKGLELVFVT IAESDTGVYT CHASNLAGQR RQDVNITVAT VPTWLRKPQD SQLEEGKPGY LHCLTQATPK PTVIWYRNQM LISEDSRFEV SKNGTLRINS VEVYDGTLYR CVSSTPAGSI EAQARVQVLE KLKFTPPPQP QQCMEFDKEA TVPCSATGRE KPTVKWVRAD GSSLPEWVTD NAGTLHFARV TRDDAGNYTC IASNEPQGQI RAHVQLTVAV FITFKVEPER TTVYQGHTAL LRCEAQGDPK PLIQWKGKDR ILDPTKLGPR MHIFQNGSLV IHDVAPEDSG SYTCIAGNSC NIRHTEAPLL VVDKPVMEDS EGPGSPPPYK MIQT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.