Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_034708.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 16412 |
| Name | ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Itgb1 |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |