Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Kallikrein-14 Protein
Artikelnummer. p-7155812
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16078811 10 μg 10 Mikrogramm
16018821 50 μg 50 Mikrogramm
16068811 100 μg 100 Mikrogramm
16098811 200 μg 200 Mikrogramm
16008821 500 μg 500 Mikrogramm
16088811 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16078811
Marke: enQuireBio™ QP9831ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Kallikrein-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_777355.1
Gen-ID (Entrez) 317653
Name Kallikrein-14 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Klk14
Proteinlänge Full. Length. of. Mature. Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz IIGGYRCVRN SQPWQVALQA GPGHRFLCGG VLLSDQWVIT AAHCARPILH VALGKHNIRR WEATQQVVRV ARQVPHPQYQ PQAHDNDLML LKLQKKVRLG RAVKTISVAS SCASPGTPCR VSGWGTIASP IARYPTALQC VNVNIMSEQA CHRAYPGIIT SGMVCAGVPE GGKDSCQGDS GGPLVCGGQL QGLVSWGMER CAMPGYPGVY ANLCNYHSWI QRTMQSN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 84% as determined by SDS-PAGE.