Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse LIGHT/TNFSF14 Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
Measured in a cytotoxicity assay using HT-29 human colon adenocarcinoma cells Yu, K.Y. et al. (1999) J. Biol. Chem. 274:13733; Harrop, J.A. et al. (1998) J. Biol. Chem. 273:27548; Zhai, Y. et al. (1998) J. Clin. Invest. 102:1142. The ED50 for this effect is 2-5 μg/mL in the presence of a cross-linking antibody, Mouse Anti-polyHistidine Monoclonal Antibody (Catalog # MAB050 ) and recombinant human IFN-gamma .
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q9QYH9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 8740 |
| Molekulargewicht | M.W. (Observed): 24-34 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 21 kDa |
| Name | LIGHT/TNFSF14 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse LIGHT/TNFSF14 protein MHHHHHHHHHH GGGSGGGSGGGS IEGR Mouse LIGHT (Asp72-Val239) (N-terminus) Accession # Q9QYH9 (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin-Konzentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mehr anzeigen |