missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 1

Artikelnummer. p-7154052
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16098360 10 μg 10 Mikrogramm
16038370 50 μg 50 Mikrogramm
16088360 100 μg 100 Mikrogramm
16018370 200 μg 200 Mikrogramm
16028370 500 μg 500 Mikrogramm
16008370 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16098360

Marke: enQuireBio™ QP7347ec10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001128599.1
Gen-ID (Entrez) 100038948
Name Major urinary protein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Mup6
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MKMLLLLCLG LTLVCVHAEE ASSTGRNFNV EKINGEWHTI ILASDKREKI EDNGNFRLFL EQIHVLENSL VLKFHTVRDE ECSELSMVAD KTEKAGEYSV TYDGFNTFTI PKTDYDNFLM AHLINEKDGE TFQLMGLYGR EPDLSSDIKE RFAQLCEEHG ILRENIIDLS NANRCLQARE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.