Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 11 Protein
Artikelnummer. 16068440
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16068440 100 μg 100 Mikrogramm
16078440 10 μg 10 Mikrogramm
16018450 50 μg 50 Mikrogramm
16098440 200 μg 200 Mikrogramm
16008450 500 μg 500 Mikrogramm
16088440 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16068440
Marke: enQuireBio™ QP7360ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001157998.1
Gen-ID (Entrez) 100039028
Name Major urinary protein 11 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Mup11
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz REKINGEWHT IILASDKREK IEDNGNFRLF LEQIHVLENS LVLKFHTVRD EECSELSMVA DKTEKAGEYS VTYDGFNTFT IPKTDYDNFL MAHLINEKDG ETFQLMGLYG REPDLSSDIK ERFAQLCEEH GILRENIIDL SNANRCLQAR E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 81.5% as determined by SDS-PAGE.