missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse MFG-E8 His Protein

Artikelnummer. p-7111098 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18202923

Marke: Novus Biologicals™ NBP25951410UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 23-426 of Mouse MFG-E8 The Recombinant Mouse MFG-E8 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Mouse MFG-E8 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 0.25mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. PBS (pH 7.4) containing 10% glycerol
Gen-ID (Entrez) 4240
Molekulargewicht 46 kDa
Name Recombinant Human MFG-E8 Protein
Reinigungsverfahren >90%, by SDS-PAGE
Menge 10 μg
Quelle Baculovirus
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per 1 microgram of protein (determined by LAL method)
Gen-Alias BA46, Breast epithelial antigen BA46, EDIL1, hP47, HsT19888, lactadherin, medin, MFG1, MFG-E8, MFGM, Milk fat globule-EGF factor 8, milk fat globule-EGF factor 8 protein, O-acetyl disialoganglioside synthase, OAcGD3S, SED1, SPAG10, sperm associated antige
Gensymbol MFGE8
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugat Unconjugated
Kreuzreaktivität Human
Rekombinant Recombinant
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt