Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MKK4 / MEK4 / MAP2K4 Protein
Artikelnummer. 16072570
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16072570
Marke: enQuireBio™ QP6337ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MKK4 / MEK4 / MAP2K4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_033183.1
Gen-ID (Entrez) 26398
Name MKK4 / MEK4 / MAP2K4 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Map2k4
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz AAPSPSGGGG SGGGGGTPGP IGPPASGHPA VSSMQGKRKA LKLNFANPPV KSTARFTLNP NTTGVQNPHI ERLRTHSIES SGKLKISPEQ HWDFTAEDLK DLGEIGRGAY GSVNKMVHKP SGQIMAVKRI RSTVDEKEQK QLLMDLDVVM RSSDCPYIVQ FYGALFREGD CWICMELMST SFDKFYKYVY SVLDDVIPEE ILGKITLATV KALNHLKENL KIIHRDIKPS NILLDRSGNI KLCDFGISGQ LVDSIAKTRD AGCRPYMAPE RIDPSASRQG YDVRSDVWSL GITLYELATG RFPYPKWNSV FDQLTQVVKG DPPQLSNSEE REFSPSFINF VNLCLTKDES KRPKYKELLK HPFILMYEER TVEVACYVCK ILDQMPATPS SPMYVD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.