Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MUC5AC Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MUC5AC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8891-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077011
  • 770.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_034974.1
MUC5AC Protein
Research Use Only
Muc5ac
Recombinant Protein
E. coli
CPKNSSLIVT YEEGACCPTQ NCSSQKGCEV NGTLYQPGDV VSSSLCERCL CEVSSNPLSD VFMVSCETEL CNTQCPKGSE YQAMPGQCCG KCIPKTCPFK NNSGSTYFYQ PGELWAEPGN PCVTHKCEKF QDVLMVVTMK TECPKINCPQ GQAQLREDGC CYDCPLPNQQ KCTVHQRQQI IRQQNCSSEG PVSISYCQGN CGDSISMYSL EANKVEHTCE CCQELQTSQR NVTLRCDDGS SQTFSYTQVE KCGCLGQQCH ALGDTSHAES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17833
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol