Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nmes1 Protein
Artikelnummer. p-7154461
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16090781 10 μg 10 Mikrogramm
16030791 50 μg 50 Mikrogramm
16080781 100 μg 100 Mikrogramm
16010791 200 μg 200 Mikrogramm
16020791 500 μg 500 Mikrogramm
16000791 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16090781
Marke: enQuireBio™ QP7786ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nmes1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001004174.1
Gen-ID (Entrez) 433470
Name Nmes1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Nmes1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MGVFQILMKN KELIPLAFFI SVAATGATSF ALYALKKTDV VIDRKRNPEP WEMVDPTQPQ KLITINQQWK PVEELQKVRR ATR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.