Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nqo2 Protein
Artikelnummer. p-7154848
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16043081
Marke: enQuireBio™ QP8176ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nqo2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001156713.1
Gen-ID (Entrez) 18105
Name Nqo2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Nqo2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MAGKKVLIVY AHQEPKSFNG SLKKVAVEEL SKQGCTVTVS DLYSMNFEPR ATRNDITGAP SNPDVFSYGI ETHEAYKKKA LTSDIFEEQR KVQEADLVIF QFPLYWFSVP AILKGWMDRV LCRGFAFDIP GFYDSGFLKG KLALLSLTTG GTAEMYTKDG VSGDFRYFLW PLQHGTLHFC GFKVLAPQIS FGLDVSSEEE RKVMLASWAQ RLKSIWKEEP IHCTPPWYFQ E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.