Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nqo2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nqo2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8176-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073081
  • 2195.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001156713.1
Nqo2 Protein
Research Use Only
Nqo2
Recombinant Protein
Yeast
MAGKKVLIVY AHQEPKSFNG SLKKVAVEEL SKQGCTVTVS DLYSMNFEPR ATRNDITGAP SNPDVFSYGI ETHEAYKKKA LTSDIFEEQR KVQEADLVIF QFPLYWFSVP AILKGWMDRV LCRGFAFDIP GFYDSGFLKG KLALLSLTTG GTAEMYTKDG VSGDFRYFLW PLQHGTLHFC GFKVLAPQIS FGLDVSSEEE RKVMLASWAQ RLKSIWKEEP IHCTPPWYFQ E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18105
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol