Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Osteopontin / SPP1 / ETA-1 Protein
Artikelnummer. 16085380
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16085380
Marke: enQuireBio™ QP6722ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Osteopontin / SPP1 / ETA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001191162.1
Gen-ID (Entrez) 20750
Name Osteopontin / SPP1 / ETA-1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Spp1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz LPVKVTDSGS SEEKLYSLHP DPIATWLVPD PSQKQNLLAP QNAVSSEEKD DFKQETLPSN SNESHDHMDD DDDDDDDDGD HAESEDSVDS DESDESHHSD ESDETVTAST QADTFTPIVP TVDVPNGRGD SLAYGLRSKS RSFQVSDEQY PDATDEDLTS HMKSGESKES LDVIPVAQLL SMPSDQDNNG KGSHESSQLD EPSLETHRLE HSKESQESAD QSDVIDSQAS SKASLEHQSH KFHSHKDKLV LDPKSKEDDR YLKFRISHEL ESSS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.