Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pcsk5 Protein
Artikelnummer. 16083560
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083560 1 mg 1 Milligramm
16073560 10 μg 10 Mikrogramm
16013570 50 μg 50 Mikrogramm
16063560 100 μg 100 Mikrogramm
16093560 200 μg 200 Mikrogramm
16003570 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16083560
Marke: enQuireBio™ QP6474ye1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pcsk5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001177412.1
Gen-ID (Entrez) 18552
Name Pcsk5 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Pcsk5
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz DYDLSHAQST YFNDPKWPSM WYMHCSDNTH PCQSDMNIEG AWKRGYTGKN IVVTILDDGI ERTHPDLMQN YDALASCDVN GNDLDPMPRY DASNENKHGT RCAGEVAATA NNSHCTVGIA FNAKIGGVRM LDGDVTDMVE AKSVSYNPQH VHIYSASWGP DDDGKTVDGP APLTRQAFEN GVRMGRRGLG SVFVWASGNG GRSKDHCSCD GYTNSIYTIS ISSTAESGKK PWYLEECSST LATTYSSGES YDKKIITTDL RQRCTDNHTG TSASAPMAAG IIALALEANP FLTWRDVQHV IVRTSRAGHL NANDWKTNAA GFKVSHLYGF GLMDAE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.