Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Phosphoserine aminotransferase Protein
Artikelnummer. p-7154720
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16092311
Marke: enQuireBio™ QP8039ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Phosphoserine aminotransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_803155.1
Gen-ID (Entrez) 107272
Name Phosphoserine aminotransferase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Psat1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MEATKQVVNF GPGPAKLPHS VLLEIQKQLL DYRGLGISVL EMSHRSSDFA KIIGNTENLV RELLAVPNNY KVIFVQGGGS GQFSAVPLNL IGLKAGRSAD YVVTGAWSAK AAEEAKKFGT VNIVHPKLGS YTKIPDPSTW NLNPDASYVY FCANETVHGV EFDFVPDVKG AVLVCDMSSN FLSRPVDVSK FGVIFAGAQK NVGSAGVTVV IVRDDLLGFS LRECPSVLDY KVQAGNNSLY NTPPCFSIYV MGMVLEWIKN NGGAAAMEKL SSIKSQMIYE IIDNSQGFYV CPVERQNRSR MNIPFRIGNA KGDEALEKRF LDKAVELNMI SLKGHRSVGG IRASLYNAVT TEDVEKLAAF MKNFLEMHQL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.