missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Pituitary homeobox 3 Protein

Artikelnummer. 16083720
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083720 100 μg 100 Mikrogramm
16093720 10 μg 10 Mikrogramm
16033730 50 μg 50 Mikrogramm
16013730 200 μg 200 Mikrogramm
16023730 500 μg 500 Mikrogramm
16003730 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16083720

Marke: enQuireBio™ QP6496ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pituitary homeobox 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_032878.1
Gen-ID (Entrez) 18742
Name Pituitary homeobox 3 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Pitx3
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MEFGLLGEAE ARSPALSLSD AGTPHPPLPE HGCKGQEHSD SEKASASLPG GSPEDGSLKK KQRRQRTHFT SQQLQELEAT FQRNRYPDMS TREEIAVWTN LTEARVRVWF KNRRAKWRKR ERSQQAELCK GGFAAPLGGL VPPYEEVYPG YSYGNWPPKA LAPPLAAKTF PFAFNSVNVG PLASQPVFSP PSSIAASMVP SAAAAPGTVP GPGALQGLGG APPGLAPAAV SSGAVSCPYA SAAAAAAAAA SSPYVYRDPC NSSLASLRLK AKQHASFSYP AVPGPPPAAN LSPCQYAVER PV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.