Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pituitary homeobox 3 Protein
Artikelnummer. p-7153271
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16093720 10 μg 10 Mikrogramm
16033730 50 μg 50 Mikrogramm
16083720 100 μg 100 Mikrogramm
16013730 200 μg 200 Mikrogramm
16023730 500 μg 500 Mikrogramm
16003730 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16093720
Marke: enQuireBio™ QP6496ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pituitary homeobox 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032878.1
Gen-ID (Entrez) 18742
Name Pituitary homeobox 3 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Pitx3
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MEFGLLGEAE ARSPALSLSD AGTPHPPLPE HGCKGQEHSD SEKASASLPG GSPEDGSLKK KQRRQRTHFT SQQLQELEAT FQRNRYPDMS TREEIAVWTN LTEARVRVWF KNRRAKWRKR ERSQQAELCK GGFAAPLGGL VPPYEEVYPG YSYGNWPPKA LAPPLAAKTF PFAFNSVNVG PLASQPVFSP PSSIAASMVP SAAAAPGTVP GPGALQGLGG APPGLAPAAV SSGAVSCPYA SAAAAAAAAA SSPYVYRDPC NSSLASLRLK AKQHASFSYP AVPGPPPAAN LSPCQYAVER PV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.