Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PRKDC Protein
Product Code. p-7153309
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
16073950 10 μg 10 Mikrogramm
16013960 50 μg 50 Mikrogramm
16063950 100 μg 100 Mikrogramm
16093950 200 μg 200 Mikrogramm
16003960 500 μg 500 Mikrogramm
16083950 1 mg 1 Milligramm
6 options
Product Code. 16073950
Brand: enQuireBio™ QP6529ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) PRKDC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_035289.2
Gen-ID (Entrez) 19090
Name PRKDC Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PRKDC
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz EYPFLVKGGE DLRQDQRIEQ IFEVMNAILS QDAACSQRNM QLRTYRVVPM TSRLGLIEWI ENTMTLKDLL LSNMSQEEKV ANNSDPKAPI RDYKDWLMKV SGKSDAGAYV LMYSRANRTE TVVAFRRRES QVPPDLLKRA FVKMSTSPEA FLALRSHFAS SHALLCISHW LLGIGDRHLN NFMVAMETGS VIGIDFGHAF GSATQFLPVP ELMPFRLTRQ FVSLMLPMKE TGLMCTVMVH ALRAFRSCAG LLTDTMEIFV KEPSFDWKS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.