Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein CYR61 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_034646.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 16007 |
| Name | Protein CYR61 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CYR61 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |