Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ptprn2 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_035345.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 19276 |
| Name | Ptprn2 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Ptprn2 |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |