Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ptprn2 Protein
Artikelnummer. p-7155705
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16058181 10 μg 10 Mikrogramm
16098181 50 μg 50 Mikrogramm
16048181 100 μg 100 Mikrogramm
16078181 200 μg 200 Mikrogramm
16088181 500 μg 500 Mikrogramm
16068181 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16058181
Marke: enQuireBio™ QP9357ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_035345.2
Gen-ID (Entrez) 19276
Name Ptprn2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Ptprn2
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz RGRQLPGRLG CLFEDGLCGS LETCVNDGVF GRCQKVPVMD TYRYEVPPGA LLHLKVTLQK LSRTGFTWQD DYTQRVIAQE LANLPKAYLW HGEASGPARS LQQNADNEKW FSLEREVALA KTLRRYLPYL ELLSQTPTAN AHSRIDHETR PAKGEDSSPE NILTYVAHTS ALTYPPATRA KYPDNLLRPF SRLQPDELSP KVDGDIDKQK LIAALGAYTA QRLPGENDPE PRYLVHGSAR APRPFSATAL SQRWPPPPGD AKDSPSMDDD TLLQSLLKDL QQNSEVDRLG PLKEEKADSV AGAIQSDPAE GSQESHGRGA EGQPREQTDA PETMLQDHRL SEVDDPVYKE VNRLSFQLGD LLKDYGSPLL PEGPLLEKSS REEIKKSEQP EEVLSSEEET AGVEHVRSRT YSKDLFERKP NSEPQPRRLE DQFQNRAPEL WEDEESLKLA AQGPPSGGLQ LEVQPSEEQQ GYILTGNNPL SPEKGKQLMD QVAHILRVPS SFFADIKVLG PAVTFKVSAN IQNMTTADVI KAAADNKDQL EKATGLTILQ SGIRPKGKLK LLPHQEEQED STK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.