Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Artikelnummer. 16083620
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083620 1 mg 1 Milligramm
16073620 10 μg 10 Mikrogramm
16013630 50 μg 50 Mikrogramm
16063620 100 μg 100 Mikrogramm
16093620 200 μg 200 Mikrogramm
16003630 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16083620
Marke: enQuireBio™ QP6482ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pyridoxal phosphate phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_064667.2
Gen-ID (Entrez) 57028
Name Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Pdxp
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MARCERLRGA ALRDVLGQAQ GVLFDCDGVL WNGERIVPGA PELLQRLARA GKNTLFVSNN SRRARPELAL RFARLGFAGL RAEQLFSSAL CAARLLRQRL SGPPDASGAV FVLGGEGLRA ELRAAGLRLA GDPGEDPRVR AVLVGYDEQF SFSRLTEACA HLRDPDCLLV ATDRDPWHPL SDGSRTPGTG SLAAAVETAS GRQALVVGKP SPYMFQCITE DFSVDPARTL MVGDRLETDI LFGHRCGMTT VLTLTGVSSL EEAQAYLTAG QRDLVPHYYV ESIADLMEGL ED
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.