Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Artikelnummer. p-7153254
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16073620
Marke: enQuireBio™ QP6482ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pyridoxal phosphate phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_064667.2
Gen-ID (Entrez) 57028
Name Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Pdxp
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MARCERLRGA ALRDVLGQAQ GVLFDCDGVL WNGERIVPGA PELLQRLARA GKNTLFVSNN SRRARPELAL RFARLGFAGL RAEQLFSSAL CAARLLRQRL SGPPDASGAV FVLGGEGLRA ELRAAGLRLA GDPGEDPRVR AVLVGYDEQF SFSRLTEACA HLRDPDCLLV ATDRDPWHPL SDGSRTPGTG SLAAAVETAS GRQALVVGKP SPYMFQCITE DFSVDPARTL MVGDRLETDI LFGHRCGMTT VLTLTGVSSL EEAQAYLTAG QRDLVPHYYV ESIADLMEGL ED
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.