missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse R-Spondin 1 Fc Chimera Protein, CF

Artikelnummer. 30226362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30226362 50 μg 50 Mikrogramm
30226360 1 mg 1 Milligramm
30226363 100 μg 100 Mikrogramm
30226361 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30226362 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 11566RS050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Measured by its ability to activate TCF reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells in the presence of Wnt-3a. The ED50 for this effect is 5.00-75.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 284654
Molekulargewicht M.W.-observed: 57-63 kDa under reducing conditions., M.W.-theroretical: 48 kDa
Menge 50 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse R-Spondin 1 protein Mouse RSPO1 (Ser21-Pro207) (N-terminus) Accession # NP_619624.2 IEGRMDP Mouse IgG2a (Glu98-Lys330) (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias Cristin 3, CRISTIN3, FLJ40906Roof plate-specific spondin-1, hRspo1, roof plate-specific spondin, RSPO, RSPO1, RSPONDIN, RSpondin 1, R-spondin homolog (Xenopus laevis), R-spondin1, R-spondin-1
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute the 20 μg size at 200 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Produktlinie R&D Systems
Protein R-Spondin 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.