Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SerpinE1 / PAI-1 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | SerpinE1 / PAI-1 Protein |
| Menge | 50 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Serpine1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Spezies | Yeast |
| Proteinmarkierung | His |
| Mehr anzeigen |