Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Artikelnummer. 16077311
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 16077311
Marke: enQuireBio™ QP8965ba100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_033784.2
Gen-ID (Entrez) 11657
Name Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ALB
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Baculovirus
Proteinmarkierung His
Sequenz EAHKSEIAHR YNDLGEQHFK GLVLIAFSQY LQKCSYDEHA KLVQEVTDFA KTCVADESAA NCDKSLHTLF GDKLCAIPNL RENYGELADC CTKQEPERNE CFLQHKDDNP SLPPFERPEA EAMCTSFKEN PTTFMGHYLH EVARRHPYFY APELLYYAEQ YNEILTQCCA EADKESCLTP KLDGVKEKAL VSSVRQRMKC SSMQKFGERA FKAWAVARLS QTFPNADFAE ITKLATDLTK VNKECCHGDL LECADDRAEL AKYMCENQAT ISSKLQTCCD KPLLKKAHCL SEVEHDTMPA DLPAIAADFV EDQEVCKNYA EAKDVFLGTF LYEYSRRHPD YSVSLLLRLA KKYEATLEKC CAEANPPACY GTVLAEFQPL VEEPKNLVKT NCDLYEKLGE YGFQNAILVR YTQKAPQVST PTLVEAARNL GRVGTKCCTL PEDQRLPCVE DYLSAILNRV CLLHEKTPVS EHVTKCCSGS LVERRPCFSA LTVDETYVPK EFKAETFTFH SDICTLPEKE KQIKKQTALA ELVKHKPKAT AEQLKTVMDD FAQFLDTCCK AADKDTCFST EGPNLVTRCK DALA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.