Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum amyloid A-1 Protein
Artikelnummer. p-7153452
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16094800
Marke: enQuireBio™ QP6648ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum amyloid A-1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_033143.1
Gen-ID (Entrez) 20208
Name Serum amyloid A-1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SAA1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz GFFSFVHEAF QGAGDMWRAY TDMKEANWKN SDKYFHARGN YDAAQRGPGG VWAAEKISDG REAFQEFFGR GHEDTIADQE ANRHGRSGKD PNYYRPPGLP DKY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 87.6% as determined by SDS-PAGE.