Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Sex-determining region Y Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_035694.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 21674 |
| Name | Sex-determining region Y Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Sry |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |