Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Sex-determining region Y Protein
Artikelnummer. p-7153558
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16065430 10 μg 10 Mikrogramm
16005440 50 μg 50 Mikrogramm
16055430 100 μg 100 Mikrogramm
16085430 200 μg 200 Mikrogramm
16095430 500 μg 500 Mikrogramm
16075430 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16065430
Marke: enQuireBio™ QP6730ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Sex-determining region Y protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Zugriffsnummer NP_035694.1
Gen-ID (Entrez) 21674
Name Sex-determining region Y Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Sry
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MEGHVKRPMN AFMVWSRGER HKLAQQNPSM QNTEISKQLG CRWKSLTEAE KRPFFQEAQR LKILHREKYP NYKYQPHRRA KVSQRSGILQ PAVASTKLYN LLQWDRNPHA ITYRQDWSRA AHLYSKNQQS FYWQPVDIPT GHLQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.