Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SIGIRR / TIR8 Protein
Artikelnummer. p-7154894
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16073351
Marca: enQuireBio™ QP8219ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SIGIRR / TIR8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Zugriffsnummer NP_075546.2
Gen-ID (Entrez) 24058
Name SIGIRR / TIR8 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Sigirr
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MAGVCDMAPN FLSPSEDQAL GLALGREVAL NCTAWVFSRP QCPQPSVQWL KDGLALGNGS HFSLHEDFWV SANFSEIVSS VLVLNLTNAE DYGTFTCSVW NVSSHSFTLW RAGPAGH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato