Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Artikelnummer. p-7153540
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16085320
Marke: enQuireBio™ QP6715ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SOD1 / Superoxide Dismutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_035564.1
Gen-ID (Entrez) 20655
Name SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol sod1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AMKAVCVLKG DGPVQGTIHF EQKASGEPVV LSGQITGLTE GQHGFHVHQY GDNTQGCTSA GPHFNPHSKK HGGPADEERH VGDLGNVTAG KDGVANVSIE DRVISLSGEH SIIGRTMVVH EKQDDLGKGG NEESTKTGNA GSRLACGVIG IAQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.