Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Artikelnummer. 16075320
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075320 100 μg 100 Mikrogramm
16085320 10 μg 10 Mikrogramm
16025330 50 μg 50 Mikrogramm
16005330 200 μg 200 Mikrogramm
16015330 500 μg 500 Mikrogramm
16095320 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16075320
Marke: enQuireBio™ QP6715ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SOD1 / Superoxide Dismutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_035564.1
Gen-ID (Entrez) 20655
Name SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol sod1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AMKAVCVLKG DGPVQGTIHF EQKASGEPVV LSGQITGLTE GQHGFHVHQY GDNTQGCTSA GPHFNPHSKK HGGPADEERH VGDLGNVTAG KDGVANVSIE DRVISLSGEH SIIGRTMVVH EKQDDLGKGG NEESTKTGNA GSRLACGVIG IAQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.