Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, Trehalose und mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, Trehalose und mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 20423 |
| Molekulargewicht | 20 kDa |
| Name | Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse Sonic Hedgehog/Shh protein Cys25-Gly198,with a C-terminal 6-His tag |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |