Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_079610.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 66073 |
| Name | Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TXNDC12 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |