Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse TL1A/TNFSF15 Protein
Artikelnummer. 18187890
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18187890 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18166610 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18187890 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1896TL010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse TL1A/TNFSF15 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse TL1A/TNFSF15 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 326623
Molekulargewicht 20 kDa
Name TL1A/TNFSF15
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived mouse TL1A/TNFSF15 protein Ile76-Leu252,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.