missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein

Artikelnummer. 18728496
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18728496

Marke: R&D Systems™ 410MT100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P06804
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Gen-ID (Entrez) 7124
Molekulargewicht 17 kDa
Menge 100 μg
Quelle <EM>E. coli</EM>-derived mouse TNF-alpha protein Leu80-Leu235, with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Gensymbol Tnf
Konjugat Unconjugated
Kreuzreaktivität TNF-alpha
Spezies Mouse
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt