Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFRSF4 / OX40 / CD134 Protein
Artikelnummer. p-7153660
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16086040 10 μg 10 Mikrogramm
16026050 50 μg 50 Mikrogramm
16076040 100 μg 100 Mikrogramm
16006050 200 μg 200 Mikrogramm
16016050 500 μg 500 Mikrogramm
16096040 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16086040
Marke: enQuireBio™ QP6816ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TNFRSF4 / OX40 / CD134, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_035789.1
Gen-ID (Entrez) 22163
Name TNFRSF4 / OX40 / CD134 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TNFRSF4
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz VTARRLNCVK HTYPSGHKCC RECQPGHGMV SRCDHTRDTL CHPCETGFYN EAVNYDTCKQ CTQCNHRSGS ELKQNCTPTQ DTVCRCRPGT QPRQDSGYKL GVDCVPCPPG HFSPGNNQAC KPWTNCTLSG KQTRHPASDS LDAVCEDRSL LATLLWETQR PTFRPTTVQS TTVWPRTSEL PSPPTLVTPE GP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.