Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptase beta-2 Protein
Artikelnummer. 16056150
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16056150 100 μg 100 Mikrogramm
16066150 10 μg 10 Mikrogramm
16006160 50 μg 50 Mikrogramm
16086150 200 μg 200 Mikrogramm
16096150 500 μg 500 Mikrogramm
16076150 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16056150
Marke: enQuireBio™ QP6833ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptase beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Tryptase beta-2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TPSB2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz IVGGHEASES KWPWQVSLRF KLNYWIHFCG GSLIHPQWVL TAAHCVGPHI KSPQLFRVQL REQYLYYGDQ LLSLNRIVVH PHYYTAEGGA DVALLELEVP VNVSTHIHPI SLPPASETFP PGTSCWVTGW GDIDNDEPLP PPYPLKQVKV PIVENSLCDR KYHTGLYTGD DFPIVHDGML CAGNTRRDSC QGDSGGPLVC KVKGTWLQAG VVSWGEGCAQ PNKPGIYTRV TYYLDWIHRY VPEHS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.