Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptophan Hydroxylase 1 / TPH1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptophan Hydroxylase 1 / TPH1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6826-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16076100
  • 770.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001129556.1
Tryptophan Hydroxylase 1 / TPH1 Protein
Research Use Only
Tph1
Recombinant Protein
E. coli
MIEDNKENKE NKDHSSERGR VTLIFSLENE VGGLIKVLKI FQENHVSLLH IESRKSKQRN SEFEIFVDCD ISREQLNDIF PLLKSHATVL SVDSPDQLTA KEDVMETVPW FPKKISDLDF CANRVLLYGS ELDADHPGFK DNVYRRRRKY FAELAMNYKH GDPIPKIEFT EEEIKTWGTI FRELNKLYPT HACREYLRNL PLLSKYCGYR EDNIPQLEDV SNFLKERTGF SIRPVAGYLS PRDFLSGLAF RVFHCTQYVR HSSDPLYTPE PDTCHELLGH VPLLAEPSFA QFSQEIGLAS LGASEETVQK LATCYFFTVE FGLCKQDGQL RVFGAGLLSS ISELKHALSG HAKVKPFDPK IACKQECLIT SFQDVYFVSE SFEDAKEKMR EFAKTVKRPF GLKYNPYTQS VQVLRDTKSI TSAMNELRYD LDVISDALAR VTRWPSV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
21990
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol