Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse VEGF-B 186 Protein
Artikelnummer. 18354967
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18354967 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18399277 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 10 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18354967
Marke: R&D Systems™ 767VE010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Binding Activity
The Recombinant Mouse VEGF-B 186 Protein is derived from Sf 21 (stably transfected). The Recombinant Mouse VEGF-B 186 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 22339
Molekulargewicht 15.2 kDa
Name VEGF-B 186
Menge 10 μg
Quelle Spodoptera frugiperda,Sf 21 (stably transfected)-derived mouse VEGF-B protein Gln20-Ala207 & Gln20-Arg148
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.