Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Wdpcp Protein
Artikelnummer. p-7154480
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16000901
Marke: enQuireBio™ QP7804ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Wdpcp, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_663400.2
Gen-ID (Entrez) 216560
Name Wdpcp Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Wdpcp
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MSFCLTELHL WSLKSTLHIA DRDIGVYQYY DKKDPSVSAT EHGNLEEKQR LAESRDYPWT LKNRRPEKLR DSLKELEELM QSSPCVLSKW KSKYICQLLF GSGVLVSLSL SGPQLEKVVI DRSLVGKLIS DTISDALLTD SFIILSFLAQ NKLCFIQFTK KMDSLDGNKR LEKLSALDLK ISYYDIPGPA NRTIDRHLAV NSTQDLVVCW WPLVSDDVWP WTPVSSEKDR ANMLLLGFTQ GGLEVLSFVR TEWSPLDVHF GTKQPYQVFT VECSVSVDKE PMADSCIYES VRNKLHCVSV TRIPLRSKAI SCCRNSTEDK LIVGCEDSSV ILYEAHRGVT LLAQAELRPS LISCHPSGAI LLVGSNQGEL QIFDIALSPI NIQLLAEDYS PKETLQFKKF FDVSSSLVQM QWMAPPVVFQ KPKRGEICDL LFLRFNKGPL GVLLFKLGIL TRGQLGLVDL ILQYIHYSEV YEAISILRSM DWDTLGQQCL IGMGTIVNHL LRQRLTPERE AQLEASLGTF YAPTRPLLDT TILEYREPVS KYARRLFHHL LRYKRFEKAF LLAVDIGARD LFMDIHYLAL DMGELALAEV ARRRAHDIDV ESVSSGVELL GPLDRRDMLN EGFASSALMP EGENKFPGLL PSIGSTHMQT LQQKIPNGPS SRWAIERRTE EEEEEEEEEE EELCTDSSGA TTWNAEGELK EDQRKQDIGD VGSLRMVHFG LV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.